Merck
InicioAplicacionesQuímica analíticaPreparación de las muestras
Preparación de las muestras
Es fundamental la preparación eficaz de las muestras para realizar unos análisis químicos precisos y eficientes. Nuestras aplicaciones incluyen artículos, protocolos y guías de resolución de problemas para la preparación de muestras analíticas. En algunas de ellas se explica cómo utilizar un producto concreto, mientras que otras se concentran en analitos o matrices específicos. Muchas son completas guías paso a paso para la purificación de un analito específico de una matriz específica utilizando un producto específico. Además, muchas de ellas contienen instrucciones añadidas para el análisis mediante GC, HPLC, LC-MS y una variedad de otras técnicas analíticas.
Extracción en fase sólida (SPE)
Extracción en fase sólida (SPE)
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
Microextracción en fase sólida (SPME)
Microextracción en fase sólida (SPME)
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.
Método de preparación de muestras QuEChERS
Método de preparación de muestras QuEChERS
QuEChERS es un método de limpieza de muestras “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” (del inglés, ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe’) utilizado predominantemente para preparar muestras alimentarias y agrícolas para el análisis de plaguicidas. QuEChERS se basa en la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para la preparación de muestras.
Preparación de la muestra por filtración
Preparación de la muestra por filtración
La filtración separa las sustancias en función de sus propiedades físicas o químicas. Las muestras de laboratorio se filtran habitualmente antes del análisis para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito. Esto permite a los científicos generar resultados analíticos de mayor calidad.
Purificación de muestras
Purificación de muestras
Antes de los análisis consecutivos, puede utilizarse una variedad de métodos de purificación para preparar una muestra. La purificación reduce la complejidad de las muestras, elimina las interferencias y concentra un analito antes del análisis.