Merck
InicioProductosQuímica analíticaFotometría y pruebas químicas rápidasTiras reactivas, papeles, lectores y accesorios para medir el pH
Tiras reactivas, papeles, lectores y accesorios para medir el pH
El valor de pH desempeña un papel importante en bioquímica, química y tecnología ya que afecta a numerosos procesos químicos. El resultado de muchos métodos de análisis está influido por el pH del disolvente o el tampón. Nosotros ofrecemos una amplia gama de productos para una rápida medición del pH con diferentes métodos de funcionamiento, como papeles indicadores de pH, tiras reactivas de pH y disoluciones indicadoras de pH.   
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 61
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 61
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 61 resultados
Recursos relacionados
Una serie de recipientes de plástico con tiras indicadoras de pH, dispuestos en fila. Cada recipiente tiene una etiqueta con los diferentes intervalos de pH y las correspondientes gráficas de colores para comprobar el pH, y algunos tienen gráficos u otros datos científicos. El envase es principalmente verde y naranja con texto en blanco, y cada caja está diseñada para dispensar las tiras para un fácil acceso.
Tiras indicadoras de pH que no destiñen
Las tiras indicadoras de pH que no destiñen MQuant® están constituidas por colorantes indicadores especiales unidos covalentemente al soporte de celulosa. Esto ofrece la ventaja de poder dejar las tiras indicadoras de pH en los medios de análisis durante un tiempo indefinido, lo que proporciona mediciones precisas incluso con muestras débilmente tamponadas. Las tiras indicadoras de pH MQuant® abarcan diferentes valores de pH del intervalo universal de 0 a 14 o intervalos más específicos, dependiendo de las aplicaciones. Para su comodidad, ofrecemos tiras reactivas individuales, tubos de 100 tiras como unidad estándar, así como envases personalizados.
Dos cajas de plástico transparente que contienen tiras indicadoras de pH con un intervalo de pH de 2,0 a 9,0. Cada caja presenta una escala de colores en sus etiquetas para una referencia rápida. Una caja está abierta y se observan varias tiras reactivas por delante, junto con información añadida e instrucciones impresas en las etiquetas.
Análisis de pH en disoluciones turbias y coloreadas
Las tiras indicadoras de pH MQuant® y Reflectoquant® se utilizan para medir el pH en disoluciones coloreadas o turbias, donde las tiras indicadoras de pH convencionales pueden dar resultados falsos. En estas tiras, la zona de reacción del pH está recubierta por una película portadora transparente, lo que permite a los usuarios evaluar simplemente el color desde la parte posterior. Las partículas de las muestras turbias y las sustancias colorantes permanecen en la superficie del papel reactivo y no interfieren en la lectura del resultado. Las tiras indicadoras de pH están especialmente diseñadas para proporcionar resultados fiables en disoluciones de muestras turbias o coloreadas sin necesidad de más preparación de las muestras.
Las manos de una persona sostienen una tarjeta de colores en una mano y un smartphone en la otra. La pantalla del smartphone muestra una versión digital de la misma tarjeta de colores, alineando los formatos físico y digital para su comparación o análisis. El fondo es blanco para resaltar los objetos que se sostienen.
Lectores de pH
Mida el pH con nuestra aplicación móvil MQuant® StripScan gratuita, que lee digitalmente la tira indicadora de pH MQuant® 0-14 en cuestión de segundos. La aplicación analiza la tira reactiva utilizando la cámara del teléfono móvil junto con una tarjeta de referencia de color. Los resultados generados pueden gestionarse, visualizarse y compartirse sin esfuerzo con la aplicación de panel de control web StripScan.
Además, ofrecemos tiras reactivas con calibración específica de lote que pueden utilizarse con nuestro reflectómetro Reflectoquant® RQflex®20 portátil y fácil de usar para la medición cuantitativa del pH en su laboratorio.
Tres recipientes de tiras de papel indicador de pH, cada uno con un gráfico del intervalo de medición del pH codificado en colores, en la tapa. Los recipientes son redondos o alargados, uno está en posición horizontal y dos en vertical, todo ello sobre un fondo blanco. Cada recipiente tiene también un pequeño trozo de cinta adhesiva de varios colores que parecería que marcan los distintos intervalo de pH.
Kits y papeles para pruebas de pH
Disponemos de una gama de papeles indicadores de pH clásicos compuestos de papel de filtro de gran calidad impregnados con un indicador o mezclas de indicadores. Vea nuestra cartera de papeles indicadores de pH MQuant® y encuentre el producto perfecto para su aplicación.
Para muestras transparentes y ligeramente coloreadas, ofrecemos kits líquidos indicadores de pH MQuant® idóneos para mediciones en agua potable, agua de calderas, aguas residuales, aguas superficiales, agua de acuario, agua de piscina y muestras de suelo. Además, en el caso de disoluciones muy turbias o coloreadas, puede conseguirse que las muestras se vuelvan incoloras y transparentes mediante filtración o tratamiento con carbón activado para la medición del pH.