Key Documents
1.09542
Supelco
Tiras indicadoras de pH pH 4,0 - 7,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 4.0-7.0, MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas de pH, pH 4,0 - 7,0, Varilla de inmersión de pH, pH 4,0 - 7,0
About This Item
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
product line
MQuant®
Quality Level
feature
non-bleeding
pH range
4.0-7.0
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Las pruebas de pH MQuant son idóneas para todos los medios en el análisis medioambiental y en el control de procesos de la industria. Nuestro especial método de fabricación aporta a las tiras indicadoras de pH ventajas decisivas respecto al papel indicador: dado que el indicador no destiñe, la tira puede dejarse en el medio de medición sin que lo contamine. La utilización de estas tiras reactivas es bastante fácil, el valor del pH se mide semicuantitativamente por comparación visual de la zona de reacción en la tira problema con los campos de la escala de color, coincidiendo perfectamente el color de la reacción. Las cajas SafetyEdge inteligentes permiten el almacenamiento seguro y la retirada cómoda de las tiras reactivas. Para analizar otros parámetros que requieran un intervalo de pH específico de la muestra (por ejemplo, Spectroquant, véanse las instrucciones de uso), recomendamos la utilización de las tiras indicadores de pH Mquant como prueba previa.
no destiñen pH 4,0 - 4,4 - 4,7 - 5,0 - 5,3 - 5,5 - 5,8 - 6,1 - 6,5 - 7,0 MQuant®
Linkage
Sustituye a: 9582-1; 9582-3; 9582
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1