Merck
Acetona
La imagen representa una botella de plástico marrón con un tapón rojo y una etiqueta blanca, que contiene Acetona
Sinónimos:
2-propanona, dimetilcetona​, beta-cetopropano, propanona
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Peso molecular:
58,08
Nº CAS:
67-64-1
Nº Beilstein:
635680
Nº EC:
200-662-2
Nº MDL:
MFCD00008765
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 37
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 37
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 37 resultados
Página 1 de 2
Página 1 de 2
La acetona es un disolvente polar, aprótico, muy utilizado en química analítica y en síntesis orgánica, debido a su capacidad para disolver una amplia gama de compuestos orgánicos, incluidas sustancias polares y no polares.
Una de las principales ventajas de usar acetona como disolvente en síntesis orgánica es su bajo punto de ebullición y su alta volatilidad, lo que hace que sea fácil de eliminar de las mezclas de reacción. Esta propiedad es particularmente útil para reacciones que requieren elevadas temperaturas o para la eliminación de un exceso de reactivos o disolventes y para reacciones que requieren un disolvente polar, como reacciones de sustitución nucleófila, condensaciones aldólicas y reacciones de Grignard.
Acetona como disolvente o fase móvil en química analítica
En cromatografía, la acetona se utiliza a menudo como disolvente de fase móvil tanto en cromatografía de gases (GC) como en cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). Su gran solubilidad y volatilidad la convierten en un disolvente eficaz para separar y analizar mezclas complejas.
La acetona se utiliza también como disolvente para la preparación de muestras en muchos métodos analíticos, como la espectroscopia infrarroja (IR), la resonancia magnética nuclear (RMN) y la espectrometría de masas (MS). Es particularmente útil para disolver y extraer moléculas orgánicas pequeñas de muestras sólidas.
Disolución de acetona
La acetona con una mezcla de metanol y agua se utiliza en HPLC o GC.
Acetona deuterada (acetona-d6)
La acetona-d6 (con grado de deuteración entre el 98 y el 99,96 %) junto con o sin trimetilsilano se utiliza como disolvente en el espectrómetro de RMN.
Acetonas marcadas (acetona-2-13C, acetona-1,3-13C2, acetona-18O)
La acetona marcada se puede utilizar como disolvente para caracterizar la estructura y la dinámica de proteínas y otras biomoléculas, como los aminoácidos, utilizando RMN.
Acetona como material de referencia
La acetona se utiliza como patrón secundario farmacéutico, un material de referencia que se utiliza para la calibración y el control de calidad de instrumentos analíticos y para el análisis de residuos.