1643463
USP
Terazosin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride dihydrate, 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine dihydrochloride dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
terazosin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NC1=NC(N2CCNCC2)=NC3=C1C=C(OC)C(OC)=C3.Cl.O.Cl.O
InChI
1S/C14H19N5O2.2ClH.2H2O/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19;;;;/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18);2*1H;2*1H2
Clave InChI
OQXJQJHKFIRPCV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Doxazosin Mesylate
- Doxazosin Tablets
- Prazosin Hydrochloride Capsules
- Terazosin Hydrochloride
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)