1424051
USP
Methyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
2.55 (vs air)
presión de vapor
165 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
936 °F
lim. expl.
16 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.934 g/mL at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Clave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)