1287325
USP
Gabapentin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
gabapentin
fabricante / nombre comercial
USP
mp
84-89 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clave InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Gabapentin
- Gabapentin Capsules
- Gabapentin Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)