1279000
USP
Fluorouracil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluorouracil
fabricante / nombre comercial
USP
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Clave InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TYMS(7298)
Descripción general
Aplicación
- Flucytosine
- Flucytosine Capsules
- Fluorouracil
- Fluorouracil Cream
- Fluorouracil Injection
- Fluorouracil Topical Solution
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)