Merck
F8423
Fluorouracil
meets USP testing specifications
Sinónimos:
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.08
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-085-6
Beilstein/REAXYS Number:
127172
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorouracil
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)