The solubility of this USP standard has not been determined. Various sources note that this material is soluble at 0.885 mg/mL in water. In addition, PBS at pH 3.2 and 0.01 M HCl are listed, with no concentration reported. Please see the links below to review additional information that may be helpful:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jced.0c00047#
https://go.drugbank.com/drugs/DB00402
https://patents.google.com/patent/EP1997482A1/en
1255850
USP
Eszopiclone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(+)-Eszopiclone, (+)-(5S)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate, (S)-Zopiclone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
eszopiclone
fabricante / nombre comercial
USP
control farmacológico
USDEA Schedule IV
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1cnc(cc1)N2[C@H](c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CCN(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m0/s1
Clave InChI
GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Eszopiclone Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Hi. What is the solubility of Eszopiclone in water and PBS?
1 answer-