Merck
Z-013
Supelco
Zopiclone-N-oxide solution
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17ClN6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
404.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1N(C2=CC=C(Cl)C=N2)C(OC(N3CC[N+]([O-])(C)CC3)=O)C4=C1N=CC=N4
InChI
1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
Clave InChI
IPTIKKTXLHVRKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Zopiclone N-oxide is a primary, active metabolite of zopiclone in urine as well as a major pharmaceutical impurity of zopiclone known as eszopiclone impurity A. The parent drug, zopiclone, is a non-benzodiazepine hypnotic sold under the trade names Imovane®and ZImovane®and is used in the treatment of insomnia.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Imovane is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)