1065709
USP
Betaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
betaine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
241-242 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... BHMT(635) , BHMT2(23743)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)