PHR2356
Betaine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Betaine hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1065709
familia API
betaine
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 300 mg
mp
241-242 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)