1062074
USP
Benzyl mercaptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
>4 (vs air)
familia API
benzyl mercaptan
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
densidad
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)