1224507
USP
Dobutamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dobutamine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
Clave InChI
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Dobutamine for Injection
- Dobutamine Hydrochloride
- Dobutamine in Dextrose Injection
- Dobutamine Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)