1028028
USP
AMITRAZ RELATED COMPOUND B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Amitraz Metabolite BTS 27271, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N′-methylformamidine, N-Methyl-N′-2,4-xylylformamidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
amitraz
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)