BP641
N-Methyl-N′-(2,4-xylyl)formamidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Amitraz Metabolite BTS 27271, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N′-methylformamidine, N-Methyl-N′-2,4-xylylformamidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
amitraz
Formulario
crystalline
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)