Merck
1012190
USP
Adipic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Hexanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOC(CH2)4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1209788
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
familia API
adipic acid
temp. de autoignición
788 °F
fabricante / nombre comercial
USP
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Adipic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)