Y0002145
Testosterone impurity I
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
17β-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 4,6-Androstadiene-17β-ol-3-one
About This Item
Productos recomendados
familia API
testosterone
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4C=C3)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-17,21H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
UMDCOKNNLDEKJB-DYKIIFRCSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)