Y0001313
Testosterone enantate impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
δ-5-Testosterone 3,17-dienantate
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
testosterone
fabricante / nombre comercial
EDQM
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)