PHL89874
Angelicin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Oxo-(2H)-furo(2,3-h)-1-benzopyran, 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen, NSC 404563
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
Clave InChI
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)