PHL86261
Isokaempferide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Methylkaempferol, 4′,5,7-Trihydroxy 3-methoxyflavone, Apigenin 3-O-methyl ether, Kaempferol 3-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-14(20)13-11(19)6-10(18)7-12(13)22-15(16)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-19H,1H3
Clave InChI
VJJZJBUCDWKPLC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)