PHL85779
Tilianin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Acacetin 7-glucoside, Astroside, Moldavoside
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C1
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)15-8-14(25)18-13(24)6-12(7-16(18)31-15)30-22-21(28)20(27)19(26)17(9-23)32-22/h2-8,17,19-24,26-28H,9H2,1H3
Inchi Key
NLZCOTZRUWYPTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)