Merck
PHL85764
trans-Pinostilbene
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilbene, 3-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC(OC)=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=C1
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
Clave InChI
KUWZXOMQXYWKBS-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)