PHL84247
Oroxylin A 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Oroxylin A 7-O-β-D-glucuronide, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone 7-glucuronide, 6-Methoxybaicalein 7-glucuronide
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-19-13(32-22-18(27)16(25)17(26)20(33-22)21(28)29)8-12-14(15(19)24)10(23)7-11(31-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,16-18,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
InChI key
QXIPXNZUEQYPLZ-QSUZLTIMSA-N
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)