PHL82615
Oroxylin A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,7-Dihydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone;, 6-Methoxybaicalein;
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1c(O)cc2OC(=CC(=O)c2c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-16-11(18)8-13-14(15(16)19)10(17)7-12(21-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,18-19H,1H3
InChI key
LKOJGSWUMISDOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?