PHL83869
Liriope muscari Saponin C
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)C)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C44H70O17/c1-18-8-11-44(55-16-18)19(2)30-27(61-44)14-25-23-7-6-21-12-22(46)13-29(43(21,5)24(23)9-10-42(25,30)4)58-41-38(60-40-36(53)34(51)33(50)28(15-45)57-40)37(31(48)20(3)56-41)59-39-35(52)32(49)26(47)17-54-39/h6,18-20,22-41,45-53H,7-17H2,1-5H3/t18-,
Clave InChI
XTGHTMMHUVFPBQ-ZUTFNMMGSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)