Documentos clave
558255
Millipore
Saponin
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Sinónimos:
Saponin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8365
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤10% ash
color
tan
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
Clave InChI
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
Descripción general
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Aplicación
  • Complete biosynthesis of QS-21 in engineered yeast.: This article reports the successful biosynthesis of QS-21, a potent saponin adjuvant, in engineered yeast. The research highlights the potential for scalable and sustainable production of QS-21, which is crucial for vaccine development and immunotherapy. (Liu et al., 2024).
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable