Merck
PHL83847
Echinatin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4,4′-Dihydroxy 2-methoxychalcone, Retrochalcone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)O)\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-16-10-14(18)8-4-12(16)5-9-15(19)11-2-6-13(17)7-3-11/h2-10,17-18H,1H3/b9-5+
Clave InChI
QJKMIJNRNRLQSS-WEVVVXLNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)