PHL80517
Pinosylvin monomethyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(E)-3-Hydroxy-5-methoxystilbene, (E)-3-Methoxy-5-(2-phenylethenyl)phenol, 5-Methoxy-3-stilbenol, Pinosylvin 3-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15-10-13(9-14(16)11-15)8-7-12-5-3-2-4-6-12/h2-11,16H,1H3/b8-7+
Clave InChI
JVIXPWIEOVZVJC-BQYQJAHWSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)