Documentos clave
G004398
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase: 10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
sample: luciferin
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)