Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2134A
Feature:
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
Material:
round white polypropylene
Packaging:
pack of 4 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
round white polypropylene
feature
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2134A
General description
The Floating Microtube Rack can be used on the bench, with water baths or ice containers. The Rack keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice. It is perfect for controlling sample temperature.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Floating Microtube Rack
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?