BP840
Flunitrazepam
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
5-(2-Fluorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one, Ro 5-4200
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flunitrazepam
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
Clave InChI
PPTYJKAXVCCBDU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)