Merck
BP639
Form-2′,4′-xylidide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
amitraz
Formulario
solid
calidad
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
114-118 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Form-2′,4′-xylidide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Envase
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)