Documentos clave
813075
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 13075
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
2.5 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
TSKgel DEAE-NPR columns are packed with spherical 2.5 micron, non-porous, high efficiency, hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the high speed separation and analysis of proteins and poly- and oligonucleotides. They are particularly useful for high resolution separation of DNA digests or fragments.
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)