77833
4-Nitro-o-phenylenediamine
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
199-201 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
InChI key
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)