Documentos clave
58920-U
Supelco
Válvula de conmutación de corriente Rheodyne® Modelo 7000
Sinónimos:
Rheodyne 7000 Valve
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
eCl@ss:
42079206
NACRES:
SB.51
Características
number of ports 6
positions 2
Nivel de calidad
Categorías relacionadas
Descripción general
Diseñada específicamente para selección de columna, limpieza y enriquecimiento de muestra, programación de columna retrolavado y otras operaciones de cambio de corriente. Seis puertos periféricos (sin puerto central) están interconectados por medio de un rotor de dos posiciones. Pasajes de flujo de bajo volumen (0.6mm I.D.) minimizan el volumen libre que puede afectar los análisis con cambio de columna. El límite de presión fijado en fábrica es de 5000psi (350kg/cm2) pero puede ser ajustado hasta 7000psi (490kg/cm2).
El sello de cara plana es fácil de ajustar.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)