58806
Deburring Tool
configured for 1/8 in. tubing
Sinónimos:
Dressing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
compatibilidad
configured for 1/8 in. tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)