Documentos
57665-U
Upchurch Ploymer Tubing Cutter
Sinónimos:
Polymer Tubing Cutting Tool
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
usage
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
General description
Dispositivo Upchurch, seguro y duradero, diseñado específicamente para cortar tubería de PEEK, Teflón y Tefzel. Incluye 4 hojas de repuesto.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)