57180-U
Frita de polietileno (PE), porosidad de 20 μm
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
Sinónimos:
20 μm PE frit, 3 mL
About This Item
Productos recomendados
description
for SPE Tube
Quality Level
packaging
pk of 108
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
pore size
20 μm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 3mL SPE Tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)