Documentos clave
54222-U
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
volume 6 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinónimos:
6mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
descripción
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
envase
pk of 100
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)