Documentos
57057
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
material
PE frit
polypropylene hardware
Quality Level
product line
Supelclean
composition
bed wt., 1 g
packaging
pkg of 30 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix
magnesium silicate base material
matrix active group
Florisil phase
particle size
100-200 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
En el aparato de extracción en fase sólida se utilizan viales o tubos de vidrio para la recogida y concentración de las muestras. Algunos adsorbentes requieren un volumen de desorción superior a la de los cartuchos de SPE pequeños; en tal caso se utilizaron tubos de SPE.
Application
El tubo de SPE Supelclean LC-Florisil® se utilizó en la SPE para limpiar las muestras de sedimentos de superficie.
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Roberto Cassi et al.
Marine pollution bulletin, 56(11), 1943-1948 (2008-09-17)
Due to deleterious effects on non-target organisms, the use of organotin compounds on boat hulls of small vessels (<25 m) has been widely prohibited. The International Maritime Organisation (IMO) resolved that the complete prohibition on organotin compounds acting as biocides
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Contenido relacionado
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Ver todo
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE