Documentos clave
56707
Supelco
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
L × O.D. × I.D.
5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
color
red band
General description
En acero inoxidable 316, DE 1/16 in.. Una pieza de cada. Las de 5 cm, 10 cm y 20 cm de longitud son rectas, las de otras dimensiones son arrolladas.
Application
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Apon BMJ and Nicolaides N
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)