Documentos
56730-U
Supelco
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.020 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
L × O.D. × I.D.
1.0 m × 1/16 in. × 0.020 in.
color
yellow band
General description
En acero inoxidable 316, DE 1/16 in.. Una pieza de cada. Las de 5 cm, 10 cm y 20 cm de longitud son rectas, las de otras dimensiones son arrolladas.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)