548676-U
Smart SPME Fiber Assembly
PEG, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Smart SPME Fiber Assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG), df 60 μm(PEG, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiales
metal alloy fiber
purple hub
tamaño
23 ga
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PEG coating
compatibilidad
(for alcohols and polar compounds (MW 40 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)