548551-U
Smart SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (CAR/PDMS)
Sinónimos:
CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiales
StableFlex fiber
sky blue hub
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
CAR/PDMS coating
compatibilidad
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter