53918-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Core-shell (SPP) Fused Core polar embedded HPLC column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L60
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 3 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Aplicación
Producto relacionado
cartucho de precolumna
columna analítica
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.