Documentos clave
52791-U
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con fritas de PE
Sinónimos:
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene
descripción
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
envase
pk of 5000
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Otras notas
Frits are included separately, pk of 10,000.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)