52655-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-Si
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Silica SPE cartidge tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Línea del producto
Discovery®
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
silica bonding
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
70 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Disolventes orgánicos, aceites y lípidos
- Absorbente de sílice no unida, lavada al ácido ideal para EFS (SPE) de fase normal y otras técnicas instantáneas modificadas
- Usado frecuentemente para separar o eliminar moléculas estructuralmente similares a través de eluciones sucesivas con soluciones cada vez más polares
- El absorbente de fase normal más polar de que se disponga
- Excelente capacidad para la purificación de la fase solución en reacciones de química combinatoria, cuando se separan las moléculas objeto del análisis de los subproductos de la reacción y del exceso de reactivos
- Disponible con configuraciones con embudo Büchner para facilitar la capacidad de ampliación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?