52626-U
Tubo de SPE Discovery® DPA-6S
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Productos recomendados
material
PE frit (20 μm)
polypropylene
Quality Level
composition
bed wt., 250 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
impurities
<5% Water content
matrix
polyamide resin base material
matrix active group
amide, poly- phase
particle size
50-160 μm
pH range
4.5-7.5(surface pH)
bulk density
0.2‑0.3 g/mL
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones acuosas o metanólicas
- Resina de poliamida: Tamaño de partícula: 50-160μm, Surf pH: 4,5-7,5, Densidad: 0,2-0,3 cm3/g, Contenido de agua: < 5 % Usada para la adsorción de compuestos polares (grupos -OH, compuestos esp. fenólicos) de soluciones acuosas o metanólicas en mecanismo de fase inversa mediante fuertes enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo del compuesto y los grupos amida de la resina
- Útil para la extracción de taninos, clorofila, ácido húmico, terpenoides farmacológicamente activos, flavanoides, ácido gálico, catecol A, ácido protocatequínico y fluoroglucinol
- También es útil para la extracción de analitos estructuralmente distintos de la misma muestra
- Retiene quinonas de modo irreversible
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.